(S)-(-)-2-Amino-3,3-dimethyl-1,1-diphenyl-1-butanol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2503-1G A2503-5G
TCIAA2503-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAA2503-1G TCIAA2503-5G
(S)-(-)-2-Amino-3,3-dimethyl-1,1-diphenyl-1-butanol ≥98.0% (par HPLC)
(S)-(-)-2-Amino-3,3-dimethyl-1,1-diphenyl-1-butanol
Formule: C₁₈H₂₃NO
MW: 269,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427198
Numéro CAS: 144054-70-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -144 to -150 deg (C=0.4, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité