(S)-(-)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutan-1-ol
A2504-1G A2504-5G
TCIAA2504-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA2504-1G TCIAA2504-5G
(S)-(-)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-(-)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol
Formule: C₁₇H₂₁NO
MW: 255,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318248
Numéro CAS: 78603-95-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 101.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -140.0 to -144.0 deg (C=1、CHCL3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité