Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-4-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)butyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAA2515-5GEA 311 EUR InStock
TCIAA2515-5G
(S)-4-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)butyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-4-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)butyric acid


Formule: C₉H₁₈N₂O₄
MW: 218,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236841
Numéro CAS: 25691-37-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (C=2, AcOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité