Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triacetine

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Glycérol triacétate

ROTH6317.1EA 32.9 EUR InStock
ROTH6317.1
Triacetine
Triacetine


Formule: C₉H₁₄O₆
MW: 218,21 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00008716
Numéro CAS: 102-76-1
Merck Index: 12,09721
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité