2-Benzylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2519-5G A2519-25G
TCIAA2519-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAA2519-5G TCIAA2519-25G
2-Benzylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Benzylaniline
Formule: C₁₃H₁₃N
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD00007750
Numéro CAS: 28059-64-5
EINECS: 248-806-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité