2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2522-1G A2522-5G
TCIAA2522-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAA2522-1G TCIAA2522-5G
2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine
Formule: C₅H₄F₃N₃
MW: 163,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00828624
Numéro CAS: 16075-42-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité