1-Amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oic acid ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Amino-PEG6-carboxylate, 21-Amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxahenicosanoic acid, Amino-PEG6-carboxylic acid, NH2-PEG6-CH2CH2COOH, NH2-PEG6-COOH, 1-Amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oic acid, Carboxy-PEG6-amine, 21-Amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxahenicosanoic Acid
A2526-100MG A2526-500MG
TCIAA2526-100MGEA 125 EUR InStock
TCIAA2526-100MG TCIAA2526-500MG
1-Amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oic acid ≥95.0% (par HPLC)
1-Amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oic acid
Formule: C₁₅H₃₁NO₈
MW: 353,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD13184943
Numéro CAS: 905954-28-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2cedb8779246e4d2761615a762ff5abc89e1524&vid=ea3ea52856ac4cc8e0bfe3e12b5d6affa99510c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.60 to 4.20 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité