PD 98059 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)chromonePD 980592'-Amino-3'-methoxyflavone2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
TCIAA2529-10MGEA 78.1 EUR InStock
TCIAA2529-10MG
PD 98059 ≥98.0% (par HPLC)
PD 98059
Formule: C₁₆H₁₃NO₃
MW: 267,284 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00671789
Numéro CAS: 167869-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.90 to 5.40 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité