Amiodarone hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Amiodarone HCl, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-(2-(diethylamino)ethoxy)-3,5-diiodophenyl)methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride)
A2530-1G A2530-5G
TCIAA2530-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA2530-1G TCIAA2530-5G
Amiodarone hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Amiodarone hydrochloride
Formule: C₂₅H₂₉I₂NO₃
MW: 681,78 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00069204
Numéro CAS: 19774-82-4
EINECS: 243-293-2
Merck Index: 14,00482
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité