3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, 3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
A2532-1G A2532-5G
TCIAA2532-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAA2532-1G TCIAA2532-5G
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,2151 g/mol
Point de fusion: 232°C
Numéro MDL: MFCD00187209
Numéro CAS: 5678-45-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité