3-Amino-3-phenyl-1-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2534-1G A2534-5G
TCIAA2534-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA2534-1G TCIAA2534-5G
3-Amino-3-phenyl-1-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00801124
Numéro CAS: 14593-04-5
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité