3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-3-Amino-3-(3-Bromophenyl)propionic acid
A2535-1G A2535-5G
TCIAA2535-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA2535-1G TCIAA2535-5G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,0852 g/mol
Point de fusion: 226°C
Numéro MDL: MFCD00995843
Numéro CAS: 117391-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité