Acide amino-2-méthyl-4-benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2538-1G A2538-5G
TCIAA2538-1GEA 127 EUR InStock
TCIAA2538-1G TCIAA2538-5G
Acide amino-2-méthyl-4-benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00047853
Numéro CAS: 2305-36-4
EINECS: 218-976-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité