5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2539-1G A2539-5G
TCIAA2539-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA2539-1G TCIAA2539-5G
5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine ≥95.0% (par GC)
5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₄BrClN₂
Point de fusion: 113°C
Numéro MDL: MFCD03840433
Numéro CAS: 130284-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité