2-Amino-3-iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2542-1G A2542-5G
TCIAA2542-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA2542-1G TCIAA2542-5G
2-Amino-3-iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-3-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01651885
Numéro CAS: 104830-06-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité