4-Amino-2-methoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxypyridin-4-amine
A2543-1G A2543-5G
TCIAA2543-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAA2543-1G TCIAA2543-5G
4-Amino-2-methoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Numéro MDL: MFCD06738657
Numéro CAS: 20265-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité