Adapalene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2549-200MG A2549-1G
TCIAA2549-200MGEA 34.1 EUR InStock
TCIAA2549-200MG TCIAA2549-1G
Adapalene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Adapalene
Formule: C₂₈H₂₈O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03106112
Numéro CAS: 106685-40-9
Merck Index: 14,00150
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité