4-(Aminomethyl)tetrahydropyran ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Aminomethyltetrahydropyran, Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine, (Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine
A2550-1G A2550-5G
TCIAA2550-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAA2550-1G TCIAA2550-5G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,1735 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Numéro MDL: MFCD02179435
Numéro CAS: 130290-79-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité