5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2552-25GEA 134 EUR InStock
TCIAA2552-25G TCIAA2552-5G
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD06681071
Numéro CAS: 6973-09-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité