2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2556-5G A2556-25G
TCIAA2556-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAA2556-5G TCIAA2556-25G
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Formule: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00003178
Numéro CAS: 26116-12-1
EINECS: 247-466-3
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité