2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-iodo-2-pyridylamine, 5-Bromo-3-iodopyridin-2-amine
A2563-1G A2563-5G
TCIAA2563-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA2563-1G TCIAA2563-5G
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
Formule: C₅H₄BrIN₂
MW: 298,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659000
Numéro CAS: 381233-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 112.0 and le 116.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité