2-Amino-5-{4-[2-(5-éthyl-2-pyridinyl)éthoxy]benzyl}-1,3-thiazol-4(5H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]-2-imino-4-thiazolidinone, 2-Amino-5-(4-(2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy)benzyl)thiazol-4(5H)-one
A2567-5G A2567-25G
TCIAA2567-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAA2567-5G TCIAA2567-25G
2-Amino-5-{4-[2-(5-éthyl-2-pyridinyl)éthoxy]benzyl}-1,3-thiazol-4(5H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-5-[4-[2-(5-ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]thiazol-4(5H)-one
Formule: C₁₉H₂₁N₃O₂S
MW: 355,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368627
Numéro CAS: 105355-26-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité