ɑ-Asarone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2590-1G A2590-5G
TCIAA2590-1GEA 33 EUR InStock
TCIAA2590-1G TCIAA2590-5G
ɑ-Asarone ≥98.0% (par GC)
alpha-Asarone
Formule: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 298°C
Numéro MDL: MFCD00064457
Numéro CAS: 2883-98-9
EINECS: 220-743-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité