Alfuzosin hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)(methyl)amino]propyl]tetrahydro-2-furancarboxamide Hydrochloride, 4-Amino-6,7-dimethoxy-2-[methyl[3-[(tetrahydro-2-furoyl)amino]propyl]amino]quinazoline Hydrochloride, Alfuzosin HCl, N-(3-((4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)(methyl)amino)propyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride
A2591-100MG A2591-1G
TCIAA2591-100MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAA2591-100MG TCIAA2591-1G
Alfuzosin hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Alfuzosin hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₇N₅O₄
MW: 425,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00879135
Numéro CAS: 81403-68-1
Merck Index: 14,00238
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité