Isoquinoléine-4-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-4-amine
A2595-1G A2595-5G
TCIAA2595-1GEA 44 EUR InStock
TCIAA2595-1G TCIAA2595-5G
Isoquinoléine-4-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Isoquinoléine-4-amine
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034752
Numéro CAS: 23687-25-4
EINECS: 245-823-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité