Acetazolamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Acetamido-5-sulphonamido-1,3,4-thiadiazole, 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulphonamide
A2598-25G A2598-100G
TCIAA2598-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA2598-25G TCIAA2598-100G
Acetazolamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acetazolamide
Formule: C₄H₆N₄O₃S₂
MW: 222,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003105
Numéro CAS: 59-66-5
EINECS: 200-440-5
Merck Index: 14,00053
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité