Azilsartan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethoxy-1-((2'-(5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylic acid
A2601-200MG A2601-1G
TCIAA2601-200MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAA2601-200MG TCIAA2601-1G
Azilsartan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Azilsartan
Formule: C₂₅H₂₀N₄O₅
MW: 456,45 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20278186
Numéro CAS: 147403-03-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité