Acide 3-amino-1-propanesulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tramiprosate, Homotaurine, 3-Aminopropane-1-sulphonic acid, 3APS
A2602-5G A2602-25G
TCIAA2602-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAA2602-5G TCIAA2602-25G
Acide 3-amino-1-propanesulfonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Amino-1-propanesulphonic acid
Formule: C₃H₉NO₃S
MW: 139,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008225
Numéro CAS: 3687-18-1
EINECS: 222-977-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité