Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA2603-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA2603-5G TCIAA2603-25G
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Formule: C₄H₉NO₂·HCl
MW: 139,6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039060
Numéro CAS: 3196-73-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité