5-Aminobenzimidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-1H-benzimidazole
A2605-1G A2605-5G
TCIAA2605-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA2605-1G TCIAA2605-5G
5-Aminobenzimidazole ≥98.0% (par GC)
5-Aminobenzimidazole
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Numéro MDL: MFCD00465258
Numéro CAS: 934-22-5
EINECS: 213-279-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18acb7f4b92991326089fed3c46d710062b1db48&vid=324b819dda7750bf72a5a77f36292a2abd9786f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 162.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité