Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amitraz ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA2608-1GEA 113 EUR InStock
TCIAA2608-1G TCIAA2608-250MG
Amitraz ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Amitraz


Formule: C₁₉H₂₃N₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069396
Numéro CAS: 33089-61-1
EINECS: 251-375-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00486
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité