4-(2-Aminoéthyl)cyclohexanamine (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(4-Aminocyclohexyl)ethylamine, 1-Amino-4-(2-aminoethyl)cyclohexane
A2609-1G A2609-5G
TCIAA2609-1GEA 178 EUR InStock
TCIAA2609-1G TCIAA2609-5G
4-(2-Aminoéthyl)cyclohexanamine (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-(2-Aminoéthyl)cyclohexanamine (mélange cis- and trans-)
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Numéro CAS: 202256-86-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité