Anisomycin ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A2613-25MG A2613-100MG
TCIAA2613-25MGEA 148 EUR InStock
TCIAA2613-25MG TCIAA2613-100MG
Anisomycin ≥97.0% (par GC)
Anisomycin
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077650
Numéro CAS: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00670
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -31.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité