4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(3-Oxomorpholino)aniline
A2614-1G A2614-5G
TCIAA2614-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAA2614-1G TCIAA2614-5G
4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,2145 g/mol
Numéro MDL: MFCD08236742
Numéro CAS: 438056-69-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité