4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide, 4-(4-Aminophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
A2617-1G A2617-5G
TCIAA2617-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAA2617-1G TCIAA2617-5G
4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide
Formule: C₁₃H₁₃N₃O₂
MW: 243,2612 g/mol
Numéro MDL: MFCD08692047
Numéro CAS: 284462-37-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité