4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, 4-(2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzoic acid, 2-Amino-4,7-dihydro-5-[2-[4-(carboxy)phenyl]ethyl]-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
A2618-1G A2618-5G
TCIAA2618-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAA2618-1G TCIAA2618-5G
4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid hydrate
Formule: C₁₅H₁₄N₄O₃
MW: 298,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD11040439
Numéro CAS: 137281-39-1
EINECS: 429-790-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02e257393d45ab21c9fe8ac0570648fe2fb6b9e3&vid=f474c78b3c4a9b07326760510db1c0e1096616bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 8.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité