5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2619-5G A2619-25G
TCIAA2619-5GEA 33 EUR InStock
TCIAA2619-5G TCIAA2619-25G
5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole ≥99.0% (par GC)
5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole
Formule: C₅H₉N₃O
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD08063809
Numéro CAS: 73616-27-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité