Acrylamide ∼50% dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA2625-100GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA2625-100G TCIAA2625-500G
Acrylamide ∼50% dans l'eau
Acrylamide
Formule: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
ONU: 3426
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/22/28931622.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Bromination Method) 49.0 to 51.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité