9,9-Diméthyl-9H-fluorén-2-amine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-amine
A2634-200MG A2634-1G
TCIAA2634-200MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAA2634-200MG TCIAA2634-1G
9,9-Diméthyl-9H-fluorén-2-amine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-9,9-dimethylfluorene
Formule: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD09953790
Numéro CAS: 108714-73-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité