1,4-Anhydro-D-xylitol ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A2635-20MG A2635-100MG
TCIAA2635-20MGEA 292 EUR InStock
TCIAA2635-20MG TCIAA2635-100MG
1,4-Anhydro-D-xylitol ≥97.0% (par HPLC)
1,4-Anhydro-D-xylitol
Formule: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro CAS: 53448-53-6
EINECS: 258-560-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) (CAD) min. 97.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité