4-Amino-3-iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2641-5GEA 149 EUR InStock
TCIAA2641-5G TCIAA2641-1G
4-Amino-3-iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-3-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD02663853
Numéro CAS: 88511-27-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité