4-Amino-3-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
A2644-1G A2644-5G
TCIAA2644-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA2644-1G TCIAA2644-5G
4-Amino-3-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00275473
Numéro CAS: 327-74-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité