Acetamidoxime ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetamide oxime
A2646-5G A2646-25G
TCIAA2646-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA2646-5G TCIAA2646-25G
Acetamidoxime ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acetamidoxime
Formule: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00603514
Numéro CAS: 22059-22-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28f82f1ebb37e2cfde585c37d0e52e4477e0511a&vid=de30d743010361c03a1a36bf6f9bd20d3b76eb79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité