N-Acetyl-3,5-dimethyl-1-adamantanamine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Acetylmemantine, 1-Acetamido-3,5-dimethyladamantane, 1-Actamido-3,5-dimethyladmantane, N-(3,5-Dimethyladamantan-1-yl)acetamide
A2653-1G A2653-5G
TCIAA2653-1GEA 114 EUR InStock
TCIAA2653-1G TCIAA2653-5G
N-Acetyl-3,5-dimethyl-1-adamantanamine ≥97.0% (par GC)
N-Acetyl-3,5-dimethyl-1-adamantanamine
Formule: C₁₄H₂₃NO
MW: 221,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656139
Numéro CAS: 19982-07-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité