4-(4-Méthylphényl)-1,3-thiazol-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(p-Tolyl)-2-thiazolamine, 4-(4-Methylphenyl)-2-thiazolamine, 4-(p-Tolyl)thiazol-2-amine, 2-Amino-4-(4-methylphenyl)thiazole
A2666-5G A2666-25G
TCIAA2666-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA2666-5G TCIAA2666-25G
4-(4-Méthylphényl)-1,3-thiazol-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂S
MW: 190,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00170264
Numéro CAS: 2103-91-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité