5-Aminooxindole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Aminoindolin-2-one, 5-Amino-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-Amino-2-indolinone, 5-Aminooxindole
A2668-1G A2668-5G
TCIAA2668-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAA2668-1G TCIAA2668-5G
5-Aminooxindole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Aminooxindole
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179603
Numéro CAS: 20876-36-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité