5-Acetyluracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A2670-1G A2670-5G
TCIAA2670-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA2670-1G TCIAA2670-5G
5-Acetyluracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Acetyluracil
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151968
Numéro CAS: 6214-65-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=215ef9917e74f079c474ef235f6166e04b13d09b&vid=4da022125d2c3c9e48d273d6ec3d8de277032f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité