2-(4-Amino-2-nitroanilino)ethanol ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-N-(2-hydroxyethyl)-2-nitroaniline, N1-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro-1,4-phenylenediamine, 2-((4-Amino-2-nitrophenyl)amino)ethanol
A2671-5G A2671-25G
TCIAA2671-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA2671-5G TCIAA2671-25G
2-(4-Amino-2-nitroanilino)ethanol ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(4-Amino-2-nitroanilino)ethanol
Formule: C₈H₁₁N₃O₃
MW: 197,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00071801
Numéro CAS: 2871-01-4
EINECS: 220-701-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité