2-Amino-5-bromo-3-pyridinol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2673-1G A2673-5G
TCIAA2673-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA2673-1G TCIAA2673-5G
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol ≥98.0% (par HPLC)
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol
Formule: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD09744143
Numéro CAS: 39903-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité