5-(Benzylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2677-1G A2677-5G
TCIAA2677-1GEA 118 EUR InStock
TCIAA2677-1G TCIAA2677-5G
5-(Benzylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-5-(benzylthio)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₉H₉N₃S₂
Numéro MDL: MFCD00184237
Numéro CAS: 25660-71-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité